Documenti fondamentali
SY3H315B0F1C
Synthonix Corporation
(S)-Benzyl 2-(2,5-dioxooxazolidin-4-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.22
Numero MDL:
Iupac Name
(S)-benzyl 2-(2,5-dioxooxazolidin-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C12H11NO5/c14-10(6-9-11(15)18-12(16)13-9)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,16)/t9-/m0/s1
InChI
QNIPTEJAZIWFHH-VIFPVBQESA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/37429.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37429.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)