Documenti fondamentali
SY3H315B0EC2
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-bromopicolinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.11
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H12BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)8-7(11)5-4-6-12-8/h4-6H,1-3H3
InChI
BQXZWVWSJGWASF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/37114.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/37114.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)