Documenti fondamentali
SY3H315B0E8B
Synthonix Corporation
Benzyl (2-aminoethyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Iupac Name
benzyl 2-aminoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13)
InChI
QMMFTRJQCCVPCE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/36901.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36901.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)