Documenti fondamentali
SY3H315B0E53
Synthonix Corporation
1-(4-(Bromomethyl)phenyl)ethanone
Scegli un formato
100 MG
CHF 84.50
250 MG
CHF 90.62
1 G
CHF 108.99
SKU del venditore: B36669-100MG
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 84.50
250 MG
CHF 90.62
1 G
CHF 108.99
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.07
Numero MDL:
SKU del venditore: B36669-100MG
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[4-(bromomethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI
HARITLZHGNEHDS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or off white to yellow-brown solid
Product Link
https://synthonix.com/36669.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36669.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)