Documenti fondamentali
SY3H315B0E45
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Scegli un formato
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 96.74
SKU del venditore: B36608-250MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 96.74
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.02
Numero MDL:
SKU del venditore: B36608-250MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-3,10H
InChI
PAHSHGVACWNGEY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/36608.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/36608.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)