Documenti fondamentali
SY3H30995114
Synthonix Corporation
3-Chloro-5-methylpyridin-4-amine
Scegli un formato
250 MG
CHF 133.49
1 G
CHF 194.72
SKU del venditore: C32268-250MG
CHF 133.49
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 133.49
1 G
CHF 194.72
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.59
Numero MDL:
SKU del venditore: C32268-250MG
CHF 133.49
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3-chloro-5-methyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-9-3-5(7)6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI
GLKVMXXYMNTCJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/32268.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32268.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)