Documenti fondamentali
SY3H3099510E
Synthonix Corporation
(2-cyclopropylphenyl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(2-cyclopropylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-7-9-3-1-2-4-10(9)8-5-6-8/h1-4,8H,5-7,11H2
InChI
XSUSWKYDSROWDL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/17017.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/17017.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)