SY3H3099510B
Synthonix Corporation
5-Bromo-4-methylthiazole
Scegli un formato
SKU del venditore: B5072-100MG
CHF 84.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B5072-100MG
CHF 84.50
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C4H4BrNS/c1-3-4(5)7-2-6-3/h2H,1H3
InChI
IIMLZWMRQNCPTM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5072.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)