Documenti fondamentali
SY3H30452955
Synthonix Corporation
Methyl 6-bromo-3-chloropyrazine-2-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 78.37
250 MG
CHF 84.50
1 G
CHF 90.62
SKU del venditore: M9913-100MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 78.37
250 MG
CHF 84.50
1 G
CHF 90.62
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.47
Numero MDL:
SKU del venditore: M9913-100MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 6-bromo-3-chloro-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3
InChI
ZDLDHAIWCZRNOT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow-brown or yellow-green solid
Product Link
https://synthonix.com/9913.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9913.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)