Documenti fondamentali
SY3H30452933
Synthonix Corporation
Methyl 5-bromo-1H-pyrazole-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.01
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 5-bromo-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-10-5(9)3-2-4(6)8-7-3/h2H,1H3,(H,7,8)
InChI
RLDJSZKPUPTTNO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/18674.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/18674.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)