Documenti fondamentali
SY3H30324D95
Synthonix Corporation
2-(2-But-3-ynyl-1,3-dioxolan-2-yl)ethanol
Scegli un formato
250 MG
CHF 170.23
500 MG
CHF 255.96
1 G
CHF 427.43
SKU del venditore: B6246-250MG
CHF 170.23
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 170.23
500 MG
CHF 255.96
1 G
CHF 427.43
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero MDL:
SKU del venditore: B6246-250MG
CHF 170.23
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-(but-3-yn-1-yl)-1,3-dioxolan-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-2-3-4-9(5-6-10)11-7-8-12-9/h1,10H,3-8H2
InChI
HSNUDHDRWVLMOO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/6246.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6246.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)