Documenti fondamentali
SY3H11AB2000
Synthonix Corporation
4-Iodotetrahydrothiopyran
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.1
Numero MDL:
Iupac Name
4-iodotetrahydro-2H-thiopyran
Inchi Code
1S/C5H9IS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2
InChI
JVBIONNYIWEILC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/31818.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)