Documenti fondamentali
SY3H11AB1F46
Synthonix Corporation
3-Chloro-N-[(4-methoxyphenyl)methoxy]propanamide
Scegli un formato
500 MG
CHF 219.22
1 G
CHF 329.45
5 G
CHF 537.65
SKU del venditore: C6291-500MG
CHF 219.22
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 219.22
1 G
CHF 329.45
5 G
CHF 537.65
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.69
Numero MDL:
SKU del venditore: C6291-500MG
CHF 219.22
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-N-((4-methoxybenzyl)oxy)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14ClNO3/c1-15-10-4-2-9(3-5-10)8-16-13-11(14)6-7-12/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,13,14)
InChI
OVNGWUOHTOPTKJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/6291.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6291.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)