Documenti fondamentali
SY3786986281
Synthonix Corporation
exo-8-Boc-3-cyano-8-azabicyclo[3.2.1]octane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.31
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
tert-butyl (1R,3r,5S)-3-cyano-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-10-4-5-11(15)7-9(6-10)8-14/h9-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,11-
InChI
UVURMTGIVKSLEM-JGPRNRPPSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/8122.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/8122.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)