Documenti fondamentali
SY3786986252
Synthonix Corporation
2-Boc-2,5-diazaspiro[3.4]octane hemioxalate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
514.62
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2,5-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate hemioxalate
Inchi Code
1S/2C11H20N2O2.C2H2O4/c2*1-10(2,3)15-9(14)13-7-11(8-13)5-4-6-12-11;3-1(4)2(5)6/h2*12H,4-8H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI
VEXZHLKGHDJPOX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/7986.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7986.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)