SY3514242420
Synthonix Corporation
{5-Fluoro-1-[tris(propan-2-yl)silyl]-1H-indol-4-yl}boronic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: F30069-500MG
CHF 464.17
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F30069-500MG
CHF 464.17
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
(5-fluoro-1-(triisopropylsilyl)-1H-indol-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C17H27BFNO2Si/c1-11(2)23(12(3)4,13(5)6)20-10-9-14-16(20)8-7-15(19)17(14)18(21)22/h7-13,21-22H,1-6H3
InChI
ZKSPJZIANXXTCN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30069.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)