Documenti fondamentali
SY3514242400
Synthonix Corporation
1-methyl-4-(oxetan-3-yl)piperazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-4-(oxetan-3-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-9-2-4-10(5-3-9)8-6-11-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI
ARSFCJSNOPPWDH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30049.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30049.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)