Documenti fondamentali
SY3514242192
Synthonix Corporation
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Scegli un formato
5 G
CHF 96.74
10 G
CHF 133.49
25 G
CHF 219.22
SKU del venditore: M29723-5G
CHF 96.74
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 96.74
10 G
CHF 133.49
25 G
CHF 219.22
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Numero MDL:
SKU del venditore: M29723-5G
CHF 96.74
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-8-3-5(7-4-8)6(9)10-2/h3-4H,1-2H3
InChI
KZPZTVKOJSKVBV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29723.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29723.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)