Documenti fondamentali
SY3514242132
Synthonix Corporation
tert-butyl N-(1-ethylcyclopropyl)carbamate
Scegli un formato
500 MG
CHF 390.68
1 G
CHF 562.15
SKU del venditore: E29638-500MG
CHF 390.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 390.68
1 G
CHF 562.15
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.27
Numero MDL:
SKU del venditore: E29638-500MG
CHF 390.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1-ethylcyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-5-10(6-7-10)11-8(12)13-9(2,3)4/h5-7H2,1-4H3,(H,11,12)
InChI
HJCUGNASXQFIGX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29638.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29638.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)