SY3514241930
Synthonix Corporation
1-(2-methoxyethyl)piperidin-4-ol
About This Item
Iupac Name
1-(2-methoxyethyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-11-7-6-9-4-2-8(10)3-5-9/h8,10H,2-7H2,1H3
InChI
AIWUZVDERRAYFV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/24014.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/24014.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)