Documenti fondamentali
SY3514241840
Synthonix Corporation
5-methyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 525.41
500 MG
CHF 843.84
1 G
CHF 1’235.76
SKU del venditore: M20195-250MG
CHF 525.41
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 525.41
500 MG
CHF 843.84
1 G
CHF 1’235.76
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Numero MDL:
SKU del venditore: M20195-250MG
CHF 525.41
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-11-4-5(8(12)13)6-7(11)10-3-2-9-6/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI
LNTXTPZUGLUCLS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20195.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20195.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)