Documenti fondamentali
SY3465085213
Synthonix Corporation
6-(trifluoromethyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.62
Numero MDL:
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3NO.ClH/c8-7(9,10)6(12)1-5(2-6)3-11-4-5;/h11-12H,1-4H2;1H
InChI
BWQKNPAVNJHNLE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/19274.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/19274.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)