Documenti fondamentali
SY3465085137
Synthonix Corporation
3-(prop-2-en-1-yl)azetidine; trifluoroacetic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 280.46
500 MG
CHF 500.91
1 G
CHF 721.37
SKU del venditore: P20750-250MG
CHF 280.46
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 280.46
500 MG
CHF 500.91
1 G
CHF 721.37
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.18
Numero MDL:
SKU del venditore: P20750-250MG
CHF 280.46
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3-allylazetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H11N.C2HF3O2/c1-2-3-6-4-7-5-6;3-2(4,5)1(6)7/h2,6-7H,1,3-5H2;(H,6,7)
InChI
VQWLDBPVYSBGKF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/20750.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20750.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)