Documenti fondamentali
SY3465085084
Synthonix Corporation
methyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.22
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-13-8(10(14)15-2)4-6-3-7(11)5-12-9(6)13/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI
JHAUGTADVWANBK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27533.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/27533.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)