Documenti fondamentali
SY3465085074
Synthonix Corporation
methyl 3-iodo-1h-indole-7-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 121.24
5 G
CHF 329.45
10 G
CHF 537.65
SKU del venditore: M27215-1G
CHF 121.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 121.24
5 G
CHF 329.45
10 G
CHF 537.65
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.08
Numero MDL:
SKU del venditore: M27215-1G
CHF 121.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-iodo-1H-indole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8INO2/c1-14-10(13)7-4-2-3-6-8(11)5-12-9(6)7/h2-5,12H,1H3
InChI
QHKCXKOTFXOTCP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27215.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/27215.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)