Documenti fondamentali
SY3465084718
Synthonix Corporation
ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.6
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 5-chloro-2-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-2-12-7(11)6-9-3-5(8)4-10-6/h3-4H,2H2,1H3
InChI
XKLJHMDAGGXAMJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/17739.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/17739.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)