Documenti fondamentali
SY3465084616
Synthonix Corporation
4-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 206.97
250 MG
CHF 304.95
500 MG
CHF 415.18
SKU del venditore: D18818-100MG
CHF 206.97
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 206.97
250 MG
CHF 304.95
500 MG
CHF 415.18
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.12
Numero MDL:
SKU del venditore: D18818-100MG
CHF 206.97
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2/c7-6(8)4-1-2-10-5(9)3-4/h1-3,6H,(H2,9,10)
InChI
CXNARPJWYBRIKJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/18818.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/18818.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)