Documenti fondamentali
SY3465084508
Synthonix Corporation
cyclobutanamine, 3-(3-fluoro-4-methoxyphenoxy)-, hydrochloride (1:1), trans-
Scegli un formato
500 MG
CHF 390.68
1 G
CHF 562.15
SKU del venditore: C20735-500MG
CHF 390.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 390.68
1 G
CHF 562.15
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.7
Numero MDL:
SKU del venditore: C20735-500MG
CHF 390.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1r,3r)-3-(3-fluoro-4-methoxyphenoxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO2.ClH/c1-14-11-3-2-8(6-10(11)12)15-9-4-7(13)5-9;/h2-3,6-7,9H,4-5,13H2,1H3;1H/t7-,9-;
InChI
PWUHQFUQTLZJBP-FJAZHTGZSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20735.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20735.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)