SY3432450561
Synthonix Corporation
8-Azaspiro[bicyclo[3.2.1]octane-3,2'-[1,3]dioxolane]
About This Item
Iupac Name
(1R,5S)-8-azaspiro[bicyclo[3.2.1]octane-3,2'-[1,3]dioxolane]
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-2-8-6-9(5-7(1)10-8)11-3-4-12-9/h7-8,10H,1-6H2
InChI
AGYAUTGGRPUPMR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13215.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)