Documenti fondamentali
SY3432450376
Synthonix Corporation
(S)-N-methyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 758.11
250 MG
CHF 1’186.77
500 MG
CHF 1’921.62
SKU del venditore: M13009-100MG
CHF 758.11
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 758.11
250 MG
CHF 1’186.77
500 MG
CHF 1’921.62
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.15
Numero MDL:
SKU del venditore: M13009-100MG
CHF 758.11
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(S)-N-methyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.2ClH/c1-10(8-4-9-5-8)7-2-3-11-6-7;;/h7-9H,2-6H2,1H3;2*1H/t7-;;/m0../s1
InChI
UWSMFNFSSFRRBA-KLXURFKVSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13009.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13009.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)