SY3432450337
Synthonix Corporation
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: T8453-250MG
CHF 280.46
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: T8453-250MG
CHF 280.46
Iupac Name
3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxetanylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10F3NO.ClH/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)9(14)5-15-6-9;/h1-4H,5-6,14H2;1H
InChI
CCCYFQNKIWTERO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/8453.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)