Documenti fondamentali
SY3432449949
Synthonix Corporation
Methyl 4-chloroquinazoline-8-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 1’039.80
5 G
CHF 3’011.65
SKU del venditore: M15233-1G
CHF 1’039.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 1’039.80
5 G
CHF 3’011.65
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.63
Numero MDL:
SKU del venditore: M15233-1G
CHF 1’039.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-chloro-8-quinazolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c1-15-10(14)7-4-2-3-6-8(7)12-5-13-9(6)11/h2-5H,1H3
InChI
CAZALFALOKHBET-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15233.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/15233.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)