Documenti fondamentali
SY3432449928
Synthonix Corporation
3-Phenylcyclobutan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-phenylcyclobutanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-10-6-9(7-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,11H2
InChI
VJXKVDLXKYYYBX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/15206.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15206.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)