Documenti fondamentali
SY3432449677
Synthonix Corporation
4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Scegli un formato
250 MG
CHF 611.14
500 MG
CHF 966.32
1 G
CHF 1’419.47
SKU del venditore: D14884-250MG
CHF 611.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 611.14
500 MG
CHF 966.32
1 G
CHF 1’419.47
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.63
Numero MDL:
SKU del venditore: D14884-250MG
CHF 611.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4,4-difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2N.ClH/c8-7(9)5-10-4-3-6(7)1-2-6;/h10H,1-5H2;1H
InChI
BBUIJUSZIDUWFA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14884.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14884.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)