Documenti fondamentali
SY3432449631
Synthonix Corporation
8-Boc-2-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.29
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1S,5R)-2-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-6-9(13)10(14)7-5-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI
SJGXXUBCKFNNGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14820.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14820.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)