Documenti fondamentali
SY3432449469
Synthonix Corporation
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Scegli un formato
1 G
CHF 182.48
5 G
CHF 586.64
10 G
CHF 1’101.04
SKU del venditore: C14610-1G
CHF 182.48
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 182.48
5 G
CHF 586.64
10 G
CHF 1’101.04
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.57
Numero MDL:
SKU del venditore: C14610-1G
CHF 182.48
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-9-4-1-2-8-6(4)10-5/h1-3H,(H,8,10)
InChI
QWTQGZAUKADLTO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14610.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14610.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)