Documenti fondamentali
SY3432449398
Synthonix Corporation
4-Methylpyridazine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 476.42
5 G
CHF 1’897.13
SKU del venditore: M14534-500MG
CHF 476.42
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 476.42
5 G
CHF 1’897.13
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.13
Numero MDL:
SKU del venditore: M14534-500MG
CHF 476.42
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methyl-3-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O2/c1-4-2-3-7-8-5(4)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI
PSDAFTJUUSZDOB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/14534.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14534.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)