Documenti fondamentali
SY3432449373
Synthonix Corporation
(R)-1-Boc-2-(bromomethyl)azetidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.14
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (R)-2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(11)6-10/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-/m1/s1
InChI
YDUBHKXBYBMWRH-SSDOTTSWSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/14503.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14503.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)