SY3432449364
Synthonix Corporation
3-Boc-8-cyano-3-azabicyclo[3.2.1]octane
Scegli un formato
SKU del venditore: C14494-250MG
CHF 341.69
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: C14494-250MG
CHF 341.69
Iupac Name
tert-butyl 8-cyano-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-9-4-5-10(8-15)11(9)6-14/h9-11H,4-5,7-8H2,1-3H3
InChI
YDWLHTXDHGRNQC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14494.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)