Documenti fondamentali
SY3432449254
Synthonix Corporation
4-Cyclopropylpiperidin-4-ol
Scegli un formato
1 G
CHF 819.35
5 G
CHF 2’350.28
10 G
CHF 4’640.57
SKU del venditore: C14364-1G
CHF 819.35
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 819.35
5 G
CHF 2’350.28
10 G
CHF 4’640.57
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.21
Numero MDL:
SKU del venditore: C14364-1G
CHF 819.35
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-cyclopropyl-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C8H15NO/c10-8(7-1-2-7)3-5-9-6-4-8/h7,9-10H,1-6H2
InChI
AHIDHDSSUAYXBC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14364.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14364.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)