Documenti fondamentali
SY3432449192
Synthonix Corporation
Benzyl 4-(2-(tert-butoxycarbonyl)hydrazinyl)piperidine-1-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 133.49
5 G
CHF 353.94
10 G
CHF 562.15
SKU del venditore: B14291-1G
CHF 133.49
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 133.49
5 G
CHF 353.94
10 G
CHF 562.15
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.43
Numero MDL:
SKU del venditore: B14291-1G
CHF 133.49
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl 4-[2-(tert-butoxycarbonyl)hydrazino]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H27N3O4/c1-18(2,3)25-16(22)20-19-15-9-11-21(12-10-15)17(23)24-13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,15,19H,9-13H2,1-3H3,(H,20,22)
InChI
KCELIGHSCQKNIR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14291.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14291.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)