SY3432449165
Synthonix Corporation
6-Fluoro-3-methyl-1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Scegli un formato
SKU del venditore: F14260-1G
CHF 537.65
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F14260-1G
CHF 537.65
Iupac Name
6-fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6FN3/c1-4-5-2-3-6(8)9-7(5)11-10-4/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
InChI
IZYSSCSXSQEXPY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14260.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)