Documenti fondamentali
SY3432449133
Synthonix Corporation
Ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 133.49
5 G
CHF 292.70
10 G
CHF 525.41
SKU del venditore: E14216-1G
CHF 133.49
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 133.49
5 G
CHF 292.70
10 G
CHF 525.41
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.57
Numero MDL:
SKU del venditore: E14216-1G
CHF 133.49
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H9BrClNO2/c1-2-17-12(16)9-6-15-10-4-3-7(13)5-8(10)11(9)14/h3-6H,2H2,1H3
InChI
YGMLKBFPHVLHGT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14216.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14216.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)