SY3432449076
Synthonix Corporation
2-Methyl-2H-indazole-4-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
2-methyl-2H-indazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O2S/c1-11-5-6-7(10-11)3-2-4-8(6)14(9,12)13/h2-5H,1H3
InChI
BMJXULOIFQMBII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14156.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14156.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)