Documenti fondamentali
SY3432448930
Synthonix Corporation
5-Bromopyrimidine-4-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 93.07
250 MG
CHF 96.74
1 G
CHF 145.73
SKU del venditore: B13992-100MG
CHF 93.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 93.07
250 MG
CHF 96.74
1 G
CHF 145.73
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203
Numero MDL:
SKU del venditore: B13992-100MG
CHF 93.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3BrN2O2/c6-3-1-7-2-8-4(3)5(9)10/h1-2H,(H,9,10)
InChI
HZZBITVSVYFOND-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13992.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/13992.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)