Documenti fondamentali
SY3432448816
Synthonix Corporation
7-methyl-7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Numero MDL:
Iupac Name
7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-11-3-6(8(12)13)5-2-9-4-10-7(5)11/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI
FIWMPOOBKALXOP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13855.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13855.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)