SY3432448597
Synthonix Corporation
1-Boc-3-pyrrolidinecarbaldehyde
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-formyl-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-5-4-8(6-11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3
InChI
DWLADVOODHZCFV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13549.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)