Documenti fondamentali
SY3432448502
Synthonix Corporation
2-Benzyloxycyclobutanone
Scegli un formato
250 MG
CHF 329.45
500 MG
CHF 598.89
1 G
CHF 733.61
SKU del venditore: B13430-250MG
CHF 329.45
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 329.45
500 MG
CHF 598.89
1 G
CHF 733.61
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.22
Numero MDL:
SKU del venditore: B13430-250MG
CHF 329.45
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(benzyloxy)cyclobutanone
Inchi Code
1S/C11H12O2/c12-10-6-7-11(10)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2
InChI
HRPGUVFWKDCSSX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/13430.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13430.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)