Documenti fondamentali
SY3432448353
Synthonix Corporation
2-Boc-6-hydroxy-2-azabicyclo[2.2.2]octane
Scegli un formato
250 MG
CHF 684.62
500 MG
CHF 1’101.04
1 G
CHF 1’615.43
SKU del venditore: H13234-250MG
CHF 684.62
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 684.62
500 MG
CHF 1’101.04
1 G
CHF 1’615.43
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.3
Numero MDL:
SKU del venditore: H13234-250MG
CHF 684.62
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 6-hydroxy-2-azabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-8-4-5-9(13)10(14)6-8/h8-10,14H,4-7H2,1-3H3
InChI
VFFQJOPVEDWZCN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/13234.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13234.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)