Documenti fondamentali
SY3432448338
Synthonix Corporation
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 329.45
250 MG
CHF 611.14
500 MG
CHF 1’162.28
SKU del venditore: D13218-100MG
CHF 329.45
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 329.45
250 MG
CHF 611.14
500 MG
CHF 1’162.28
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.63
Numero MDL:
SKU del venditore: D13218-100MG
CHF 329.45
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6,6-difluorospiro[3.3]hept-2-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F2N.ClH/c8-7(9)3-6(4-7)1-5(10)2-6;/h5H,1-4,10H2;1H
InChI
QXXFNNVWYZNJFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13218.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13218.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)